Key Documents
ENA369382293
Enamine
4-(cyclopentylmethoxy)piperidine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
183.29
Numéro MDL:
Iupac Name
4-(cyclopentylmethoxy)piperidine
Inchi Code
1S/C11H21NO/c1-2-4-10(3-1)9-13-11-5-7-12-8-6-11/h10-12H,1-9H2
Clé InChI
FVDACKFOQJSIMS-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-102173
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-102173