Principaux documents
ENA369382088
Enamine
3-butylpiperazin-2-one
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
156.23
Numéro MDL:
Iupac Name
3-butyl-2-piperazinone
Inchi Code
1S/C8H16N2O/c1-2-3-4-7-8(11)10-6-5-9-7/h7,9H,2-6H2,1H3,(H,10,11)
Clé InChI
ZDFBJWGUWVUNDW-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-101719
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-101719