Principaux documents
ENA369381662
Enamine
1-(3,5-dimethoxyphenyl)piperidin-4-amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
236.31
Numéro MDL:
Iupac Name
1-(3,5-dimethoxyphenyl)-4-piperidinamine
Inchi Code
1S/C13H20N2O2/c1-16-12-7-11(8-13(9-12)17-2)15-5-3-10(14)4-6-15/h7-10H,3-6,14H2,1-2H3
Clé InChI
HAVBOLKMGXMPIO-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
94
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-100595
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-100595