Principaux documents
ENA360887697
Enamine
3-(oxan-3-yl)propanoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
158.2
Numéro MDL:
Iupac Name
3-tetrahydro-2H-pyran-3-ylpropanoic acid
Inchi Code
1S/C8H14O3/c9-8(10)4-3-7-2-1-5-11-6-7/h7H,1-6H2,(H,9,10)
Clé InChI
RWPBWJMWHVFSEN-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-99490
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-99490