Principaux documents
ENA360887657
Enamine
2-(chlorosulfonyl)ethyl acetate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
186.62
Numéro MDL:
Iupac Name
2-(chlorosulfonyl)ethyl acetate
Inchi Code
1S/C4H7ClO4S/c1-4(6)9-2-3-10(5,7)8/h2-3H2,1H3
Clé InChI
MUWVJHSRIWOIJE-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-99443
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-99443