Key Documents
ENA360887531
Enamine
5-ethyl-5-(4-hydroxyphenyl)imidazolidine-2,4-dione
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
220.23
Numéro MDL:
Iupac Name
5-ethyl-5-(4-hydroxyphenyl)-2,4-imidazolidinedione
Inchi Code
1S/C11H12N2O3/c1-2-11(9(15)12-10(16)13-11)7-3-5-8(14)6-4-7/h3-6,14H,2H2,1H3,(H2,12,13,15,16)
Clé InChI
LZFIVJCLUUNXKT-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-99235
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-99235