Principaux documents
ENA360887367
Enamine
2,4,4-trimethylcyclohex-2-en-1-one
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
138.21
Numéro MDL:
Iupac Name
2,4,4-trimethyl-2-cyclohexen-1-one
Inchi Code
1S/C9H14O/c1-7-6-9(2,3)5-4-8(7)10/h6H,4-5H2,1-3H3
Clé InChI
VIBRIVSJBYFUNF-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-98928
Flash Point
66
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-98928