Principaux documents
ENA360886969
Enamine
methyl 6-oxabicyclo[3.1.0]hexane-3-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
142.15
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
methyl 6-oxabicyclo[3.1.0]hexane-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C7H10O3/c1-9-7(8)4-2-5-6(3-4)10-5/h4-6H,2-3H2,1H3
Clé InChI
VQWDWFRQNVCVBK-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-85115
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-85115