Principaux documents
ENA360886819
Enamine
2,5-dimethylcyclopentan-1-amine hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
149.66
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
2,5-dimethylcyclopentanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H15N.ClH/c1-5-3-4-6(2)7(5)8;/h5-7H,3-4,8H2,1-2H3;1H
Clé InChI
SIQAWYPZIFGYGI-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-97853
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-97853