Principaux documents
ENA360886817
Enamine
3,5-dibromo-4-(chlorosulfonyl)benzoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
378.43
Numéro MDL:
Iupac Name
3,5-dibromo-4-(chlorosulfonyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C7H3Br2ClO4S/c8-4-1-3(7(11)12)2-5(9)6(4)15(10,13)14/h1-2H,(H,11,12)
Clé InChI
XPOWETFFUGRMST-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-97834
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-97834