Principaux documents
ENA358813144
Enamine
4-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}-3-hydroxybenzoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
253.25
Numéro MDL:
Iupac Name
4-[(tert-butoxycarbonyl)amino]-3-hydroxybenzoic acid
Inchi Code
1S/C12H15NO5/c1-12(2,3)18-11(17)13-8-5-4-7(10(15)16)6-9(8)14/h4-6,14H,1-3H3,(H,13,17)(H,15,16)
Clé InChI
KDOIHHLQZFFJBA-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-96929
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-96929