Principaux documents
ENA358813134
Enamine
2-(1H-pyrazol-1-yl)cyclohexan-1-amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
165.24
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
2-(1H-pyrazol-1-yl)cyclohexanamine
Inchi Code
1S/C9H15N3/c10-8-4-1-2-5-9(8)12-7-3-6-11-12/h3,6-9H,1-2,4-5,10H2
Clé InChI
OEDWWEUVTQJUBT-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-96869
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-96869