Principaux documents
ENA358813104
Enamine
2-(5-fluoropyridin-2-yl)acetonitrile
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
136.13
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
(5-fluoro-2-pyridinyl)acetonitrile
Inchi Code
1S/C7H5FN2/c8-6-1-2-7(3-4-9)10-5-6/h1-2,5H,3H2
Clé InChI
KVZUOWYTUQYRMV-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-96328
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-96328