Key Documents
ENA346975286
Enamine
3-chloro-4-(4-fluoro-2-nitrophenoxy)benzoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
311.65
Numéro MDL:
Iupac Name
3-chloro-4-(4-fluoro-2-nitrophenoxy)benzoic acid
Inchi Code
1S/C13H7ClFNO5/c14-9-5-7(13(17)18)1-3-11(9)21-12-4-2-8(15)6-10(12)16(19)20/h1-6H,(H,17,18)
Clé InChI
AZQMROQQMUOPKW-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-96478
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-96478