Principaux documents
ENA346975274
Enamine
1-(oxan-4-yl)propan-1-one
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
142.2
Numéro MDL:
Iupac Name
1-tetrahydro-2H-pyran-4-yl-1-propanone
Inchi Code
1S/C8H14O2/c1-2-8(9)7-3-5-10-6-4-7/h7H,2-6H2,1H3
Clé InChI
JTOHKFHWPJJISH-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-96411
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-96411