Principaux documents
ENA346975193
Enamine
4-chloro-6-(dimethylamino)pyrimidine-5-carbaldehyde
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
185.61
Numéro MDL:
Pf
139-141
Iupac Name
4-chloro-6-(dimethylamino)-5-pyrimidinecarbaldehyde
Inchi Code
1S/C7H8ClN3O/c1-11(2)7-5(3-12)6(8)9-4-10-7/h3-4H,1-2H3
Clé InChI
RDLBBVSSNBKZOB-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-96244
Melting Point
139-141
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-96244