Principaux documents
ENA346974875
Enamine
5-fluoro-1-methyl-1H-1,3-benzodiazol-2-amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
165.17
Numéro MDL:
Iupac Name
5-fluoro-1-methyl-1H-benzimidazol-2-amine
Inchi Code
1S/C8H8FN3/c1-12-7-3-2-5(9)4-6(7)11-8(12)10/h2-4H,1H3,(H2,10,11)
Clé InChI
XURFLYNSPWZPFW-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-95106
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-95106