Principaux documents
ENA346974780
Enamine
[(thiophen-2-yl)methyl](2,2,2-trifluoroethyl)amine hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
231.67
Numéro MDL:
Iupac Name
2,2,2-trifluoro-N-(2-thienylmethyl)ethanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H8F3NS.ClH/c8-7(9,10)5-11-4-6-2-1-3-12-6;/h1-3,11H,4-5H2;1H
Clé InChI
BAFHZUKGFHQQAX-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-96727
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-96727