Key Documents
ENA346974773
Enamine
methyl 4-amino-3-fluorobenzoate hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
205.62
Numéro MDL:
Iupac Name
methyl 4-amino-3-fluorobenzoate hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H8FNO2.ClH/c1-12-8(11)5-2-3-7(10)6(9)4-5;/h2-4H,10H2,1H3;1H
Clé InChI
UJIIFHWZBOUUOM-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-96673
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-96673