Principaux documents
ENA346974748
Enamine
2-amino-2-cyclohexylethan-1-ol hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
179.69
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
2-amino-2-cyclohexylethanol hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H17NO.ClH/c9-8(6-10)7-4-2-1-3-5-7;/h7-8,10H,1-6,9H2;1H
Clé InChI
PENLKJMHKAXHJP-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-96384
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-96384