Principaux documents
ENA346974709
Enamine
2-methyl-2-(piperazin-1-yl)propanamide hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
207.7
Numéro MDL:
Iupac Name
2-methyl-2-(1-piperazinyl)propanamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H17N3O.ClH/c1-8(2,7(9)12)11-5-3-10-4-6-11;/h10H,3-6H2,1-2H3,(H2,9,12);1H
Clé InChI
GRKXNARTRXFMQZ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-95561
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-95561