Principaux documents
ENA341296843
Enamine
(2,4-difluorophenyl)(3-methanesulfonylphenyl)methanamine hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
333.79
Numéro MDL:
Iupac Name
(2,4-difluorophenyl)[3-(methylsulfonyl)phenyl]methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C14H13F2NO2S.ClH/c1-20(18,19)11-4-2-3-9(7-11)14(17)12-6-5-10(15)8-13(12)16;/h2-8,14H,17H2,1H3;1H
Clé InChI
JMTWWCMGLJISFU-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-94420
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-94420