Principaux documents
ENA341296698
Enamine
2-cyclopentyl-4-methyl-1,3-thiazole-5-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
211.28
Numéro MDL:
Pf
185-186
Iupac Name
2-cyclopentyl-4-methyl-1,3-thiazole-5-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H13NO2S/c1-6-8(10(12)13)14-9(11-6)7-4-2-3-5-7/h7H,2-5H2,1H3,(H,12,13)
Clé InChI
WZSPRJATXFKXHP-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-94327
Melting Point
185-186
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-94327