Principaux documents
ENA341296545
Enamine
1-ethoxy-3-isothiocyanatobenzene
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
179.24
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
1-ethoxy-3-isothiocyanatobenzene
Inchi Code
1S/C9H9NOS/c1-2-11-9-5-3-4-8(6-9)10-7-12/h3-6H,2H2,1H3
Clé InChI
QETAUIVXAOCKML-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-93735