Principaux documents
ENA341296270
Enamine
4-bromo-3-methoxy-5-methylthiophene-2-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
251.1
Numéro MDL:
Pf
172-173
Iupac Name
4-bromo-3-methoxy-5-methyl-2-thiophenecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C7H7BrO3S/c1-3-4(8)5(11-2)6(12-3)7(9)10/h1-2H3,(H,9,10)
Clé InChI
MCZWVUIOGURPRA-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-93064
Melting Point
172-173
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-93064