Principaux documents
ENA341296098
Enamine
5-[(4-fluorophenoxy)methyl]thiophene-2-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
252.27
Numéro MDL:
Iupac Name
5-[(4-fluorophenoxy)methyl]-2-thiophenecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C12H9FO3S/c13-8-1-3-9(4-2-8)16-7-10-5-6-11(17-10)12(14)15/h1-6H,7H2,(H,14,15)
Clé InChI
WQUJPWHNMWTEIQ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-92799
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-92799