Principaux documents
ENA341296070
Enamine
2-(1H-pyrazol-1-yl)butanoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
154.17
Numéro MDL:
Iupac Name
2-(1H-pyrazol-1-yl)butanoic acid
Inchi Code
1S/C7H10N2O2/c1-2-6(7(10)11)9-5-3-4-8-9/h3-6H,2H2,1H3,(H,10,11)
Clé InChI
IEXRRMGTTDOMLK-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-92771
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-92771