Principaux documents
ENA341295596
Enamine
2-[(5-methyl-1,2-oxazol-3-yl)methoxy]acetic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
171.15
Numéro MDL:
Iupac Name
[(5-methyl-3-isoxazolyl)methoxy]acetic acid
Inchi Code
1S/C7H9NO4/c1-5-2-6(8-12-5)3-11-4-7(9)10/h2H,3-4H2,1H3,(H,9,10)
Clé InChI
RSQLCHFZSZYIEK-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-92415
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-92415