Principaux documents
ENA341295593
Enamine
6-fluoro-1-methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoxaline
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
166.2
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
6-fluoro-1-methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoxaline
Inchi Code
1S/C9H11FN2/c1-12-5-4-11-8-6-7(10)2-3-9(8)12/h2-3,6,11H,4-5H2,1H3
Clé InChI
DXIZWPSUAKANDM-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-92412
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-92412