Principaux documents
ENA341295322
Enamine
6,7-difluoro-1,2,3,4-tetrahydroquinoxalin-2-one
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
184.15
Numéro MDL:
Iupac Name
6,7-difluoro-3,4-dihydro-2(1H)-quinoxalinone
Inchi Code
1S/C8H6F2N2O/c9-4-1-6-7(2-5(4)10)12-8(13)3-11-6/h1-2,11H,3H2,(H,12,13)
Clé InChI
QBHISBCGNAGRAR-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-90156
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-90156