Key Documents
ENA341295200
Enamine
2-(4-methylphenyl)cyclopentan-1-one
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
174.24
Numéro MDL:
Iupac Name
2-(4-methylphenyl)cyclopentanone
Inchi Code
1S/C12H14O/c1-9-5-7-10(8-6-9)11-3-2-4-12(11)13/h5-8,11H,2-4H2,1H3
Clé InChI
NOIVYHKOJQZICD-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-91659
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-91659