Principaux documents
ENA341294979
Enamine
methyl 3-amino-2-phenylpropanoate hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
215.68
Numéro MDL:
Pf
142-144
Iupac Name
methyl 3-amino-2-phenylpropanoate hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H13NO2.ClH/c1-13-10(12)9(7-11)8-5-3-2-4-6-8;/h2-6,9H,7,11H2,1H3;1H
Clé InChI
XEIPXRKVVATEEC-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-91236
Melting Point
142-144
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-91236