Principaux documents
ENA341294879
Enamine
tert-butyl octahydro-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine-1-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
226.32
Numéro MDL:
Iupac Name
tert-butyl octahydro-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C12H22N2O2/c1-12(2,3)16-11(15)14-7-5-9-4-6-13-8-10(9)14/h9-10,13H,4-8H2,1-3H3
Clé InChI
KFOSBANHALBORK-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-90569
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-90569