Key Documents
ENA341292967
Enamine
2,2,2-trifluoroethyl N-(2-ethoxyphenyl)carbamate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
263.22
Numéro MDL:
Iupac Name
2,2,2-trifluoroethyl 2-ethoxyphenylcarbamate
Inchi Code
1S/C11H12F3NO3/c1-2-17-9-6-4-3-5-8(9)15-10(16)18-7-11(12,13)14/h3-6H,2,7H2,1H3,(H,15,16)
Clé InChI
DVGZKHQUAFOZAT-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-88318
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-88318