Principaux documents
ENA341291641
Enamine
2-{[5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]amino}propanoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
234.18
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
N-[5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]alanine
Inchi Code
1S/C9H9F3N2O2/c1-5(8(15)16)14-7-3-2-6(4-13-7)9(10,11)12/h2-5H,1H3,(H,13,14)(H,15,16)
Clé InChI
URBPETXETAGOGC-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-86874
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-86874