Principaux documents
ENA341291265
Enamine
9-oxa-2-azaspiro[5.5]undecane
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
155.24
Numéro MDL:
Iupac Name
9-oxa-2-azaspiro[5.5]undecane
Inchi Code
1S/C9H17NO/c1-2-9(8-10-5-1)3-6-11-7-4-9/h10H,1-8H2
Clé InChI
YOKJEAIVPCOLMU-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-86476
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-86476