Principaux documents
ENA341290893
Enamine
2-chloro-1-(10H-phenothiazin-10-yl)propan-1-one
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
289.79
Numéro MDL:
Iupac Name
10-(2-chloropropanoyl)-10H-phenothiazine
Inchi Code
1S/C15H12ClNOS/c1-10(16)15(18)17-11-6-2-4-8-13(11)19-14-9-5-3-7-12(14)17/h2-10H,1H3
Clé InChI
NFDHJLPQTVVBOU-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-18378
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-18378