Principaux documents
ENA341290560
Enamine
1,3-dimethyl-1H,4H,5H,6H-pyrazolo[3,4-b][1,4]thiazine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
169.25
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
1,3-dimethyl-1,4,5,6-tetrahydropyrazolo[3,4-b][1,4]thiazine
Inchi Code
1S/C7H11N3S/c1-5-6-7(10(2)9-5)11-4-3-8-6/h8H,3-4H2,1-2H3
Clé InChI
ANHHISJPUMRETG-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
90
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-84920
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-84920