Principaux documents
ENA336956398
Enamine
1-(2,4-dimethylpyrimidin-5-yl)ethan-1-one
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
150.18
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
1-(2,4-dimethyl-5-pyrimidinyl)ethanone
Inchi Code
1S/C8H10N2O/c1-5-8(6(2)11)4-9-7(3)10-5/h4H,1-3H3
Clé InChI
ULFYOIKCNJOCFW-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-85708
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-85708