Key Documents
ENA336956351
Enamine
4-ethoxybutan-1-ol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
118.18
Numéro MDL:
Iupac Name
4-ethoxy-1-butanol
Inchi Code
1S/C6H14O2/c1-2-8-6-4-3-5-7/h7H,2-6H2,1H3
Clé InChI
QRUOTIJTSNETKW-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-85576
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-85576