Principaux documents
ENA336956254
Enamine
4-[2-(1H-pyrazol-1-yl)propanamido]cyclohexane-1-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
265.31
Numéro MDL:
Iupac Name
4-{[2-(1H-pyrazol-1-yl)propanoyl]amino}cyclohexanecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C13H19N3O3/c1-9(16-8-2-7-14-16)12(17)15-11-5-3-10(4-6-11)13(18)19/h2,7-11H,3-6H2,1H3,(H,15,17)(H,18,19)
Clé InChI
MJMGYAVEDVEHLG-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-85416
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-85416