Principaux documents
ENA336956159
Enamine
4-isothiocyanato-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
191.25
Numéro MDL:
Iupac Name
4-isothiocyanatochromane
Inchi Code
1S/C10H9NOS/c13-7-11-9-5-6-12-10-4-2-1-3-8(9)10/h1-4,9H,5-6H2
Clé InChI
OQCVIJFYYMRDPP-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-85143
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-85143