Key Documents
ENA336955644
Enamine
1-[2-fluoro-6-(2-methoxyethoxy)phenyl]ethan-1-ol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
214.24
Numéro MDL:
Iupac Name
1-[2-fluoro-6-(2-methoxyethoxy)phenyl]ethanol
Inchi Code
1S/C11H15FO3/c1-8(13)11-9(12)4-3-5-10(11)15-7-6-14-2/h3-5,8,13H,6-7H2,1-2H3
Clé InChI
FOMYCDKDGUYSTJ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-83075
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-83075