Key Documents
ENA333558884
Enamine
N-methoxy-N-methylprop-2-enamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
115.13
Numéro MDL:
Iupac Name
N-methoxy-N-methylacrylamide
Inchi Code
1S/C5H9NO2/c1-4-5(7)6(2)8-3/h4H,1H2,2-3H3
Clé InChI
IAAVEAHABZTBNK-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-83416