Principaux documents
ENA333558871
Enamine
(2-ethylphenyl)methanamine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
135.21
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
(2-ethylphenyl)methanamine
Inchi Code
1S/C9H13N/c1-2-8-5-3-4-6-9(8)7-10/h3-6H,2,7,10H2,1H3
Clé InChI
JPYXQNWIQIBLJT-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-83352
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-83352