Principaux documents
ENA333558812
Enamine
3-bromo-N-cyclohexylaniline
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
254.17
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
3-bromo-N-cyclohexylaniline
Inchi Code
1S/C12H16BrN/c13-10-5-4-8-12(9-10)14-11-6-2-1-3-7-11/h4-5,8-9,11,14H,1-3,6-7H2
Clé InChI
CNCDIJBTEFQJLT-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-83237
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-83237