Principaux documents
ENA333558340
Enamine
[2-(3-chlorophenyl)-1-methylpiperidin-3-yl]methanamine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
238.76
Numéro MDL:
Iupac Name
[2-(3-chlorophenyl)-1-methyl-3-piperidinyl]methanamine
Inchi Code
1S/C13H19ClN2/c1-16-7-3-5-11(9-15)13(16)10-4-2-6-12(14)8-10/h2,4,6,8,11,13H,3,5,7,9,15H2,1H3
Clé InChI
QEZHRHPXKIVCHH-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-83272
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-83272