Principaux documents
ENA333557835
Enamine
tert-butyl 7-aminoheptanoate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
201.31
Numéro MDL:
Iupac Name
tert-butyl 7-aminoheptanoate
Inchi Code
1S/C11H23NO2/c1-11(2,3)14-10(13)8-6-4-5-7-9-12/h4-9,12H2,1-3H3
Clé InChI
IIALHJIMGXLAJI-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-81981
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-81981