Principaux documents
ENA333557406
Enamine
2-amino-2-ethylbutanenitrile
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
112.17
Numéro MDL:
Iupac Name
2-amino-2-ethylbutanenitrile
Inchi Code
1S/C6H12N2/c1-3-6(8,4-2)5-7/h3-4,8H2,1-2H3
Clé InChI
AUWOKGIWMDMIRQ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-58197