Principaux documents
ENA333557363
Enamine
1-(methylsulfanyl)propan-2-amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
105.2
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
1-(methylsulfanyl)-2-propanamine
Inchi Code
1S/C4H11NS/c1-4(5)3-6-2/h4H,3,5H2,1-2H3
Clé InChI
ZXGNLASDUYGVFG-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-80840